Kluczowe dokumenty
84031
Sigma-Aldrich
Ruthenium
5% Ru basis on activated charcoal
Wybierz wielkość
1 G
252,00 zł
252,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
252,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
252,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Ruthenium 5% on activated charcoal, 5% Ru basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: ruthenium
reagent type: catalyst
stężenie
5% Ru
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)