Merck
83713
Sigma-Aldrich
Rhodium on activated charcoal
moistened with water, 5% rhodium (Rh) basis (based on dry substance)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
jakość
moistened with water
zawiera
~50% water as stabilizer
przydatność reakcji
core: rhodium
reagent type: catalyst
stężenie
5% Rh (based on dry substance)
ciąg SMILES
[Rh]
InChI
1S/Rh
Klucz InChI
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)