Merck
1699027
USP
Związek pokrewny tropikamidu B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
N-Ethyl-2-phenyl-N-(pyridin-4-ylmethyl)acrylamide, Apotropicamide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H18N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.34
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
tropicamide
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(CC)(Cc2ccncc2)C(=O)C(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C17H18N2O/c1-3-19(13-15-9-11-18-12-10-15)17(20)14(2)16-7-5-4-6-8-16/h4-12H,2-3,13H2,1H3
InChI key
LOVSQYAVWGMIRV-UHFFFAOYSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. Więcej informacji i wsparcia można uzyskać na stronie internetowej Farmakopei wydającej.
Application
Tropicamide Related Compound B Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Również do stosowania z monografią USP, taką jak
Tropicamide
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)