Merck
81536
Sigma-Aldrich
Polystyrene A-COOH
extent of labeling: 0.8-1.2 mmol/g N loading
Synonim(y):
[2-(Succinylamino)ethyl]polystyrene
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
crystals
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
zakres etykietowania
0.8-1.2 mmol/g N loading
Matryca
crosslinked with 1% DVB
wielkość cząstki
160-200 μm
temp. przechowywania
2-8°C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)