Kluczowe dokumenty
808725
1,10-Decanediol dimethacrylate
contains 4-Methoxyphenol as inhibitor
Synonim(y):
Dimetakrylan glikolu dekametylenowego, Ester 2-metylo-1,1′-(1,10-dekanodiylowy), Kwas 2-propenowy
Wybierz wielkość
1370,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1370,00 zł
Polecane produkty
Próba
97%
Poziom jakości
Formularz
liquid
zawiera
4-Methoxyphenol as inhibitor
współczynnik refrakcji
n/D 1.462
gęstość
0.968 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)OCCCCCCCCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C18H30O4/c1-15(2)17(19)21-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-22-18(20)16(3)4/h1,3,5-14H2,2,4H3
Klucz InChI
LRZPQLZONWIQOJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)