Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
180.7 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3970,00 zł
grade
battery grade
Quality Segment
assay
99.995% trace metals basis
form
rod
mol wt
Mw 12.011 g/mol
composition
C
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
L
150 mm
diam.
6 mm
mp
3652-3697 °C (lit.)
density
at 25 °C (low density), 2.26 g/cm3 (lit.)
application(s)
battery manufacturing
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
General description
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description rod, L 150 mm, diam. 6 mm, 99.995% trace metals basis | description powder, <20 μm, synthetic | description flakes | description rod, L 150 mm, diam. 3 mm, low density, 99.995% trace metals basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade battery grade | grade - | grade - | grade battery grade |
| form rod | form powder | form flakes | form rod |
| composition C | composition C | composition - | composition C |
| assay 99.995% trace metals basis | assay - | assay - | assay 99.995% trace metals basis |
| application(s) battery manufacturing | application(s) battery manufacturing | application(s) - | application(s) battery manufacturing |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Graphite
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?