Kluczowe dokumenty
806951
Silica
mesoporous, 3 μm particle size, pore size ~4 nm
Synonim(y):
Porous Silica, Silicon dioxide
Wybierz wielkość
937,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
937,00 zł
Polecane produkty
Próba
99.9% trace metals basis
Poziom jakości
Formularz
mesoporous
powder
powierzchnia
300-400 m2/g
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
0.2-0.4 cm3/g pore volume
~4 nm pore size
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Mezoporowata krzemionka stosowana w oczyszczaniu ścieków, oczyszczaniu powietrza, katalizie, biokatalizie i dostarczaniu leków.
Mesoporous silica used in wastewater remediation, air cleaning, catalysis, bio-catalysis, and drug delivery.