Merck
804746
Sigma-Aldrich
Poly(N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide)
average Mn 30,000-50,000, PDI ≤1.3
Synonim(y):
PHPMA, PolyHPMA
Wybierz wielkość
1 G
634,20 zł
634,20 zł
Cena katalogowa906,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
634,20 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C7H13NO2)n
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
634,20 zł
Cena katalogowa906,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn 30,000-50,000
PDI
≤1.3
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
PolyHPMA is a biocompatible, hydrophilic polymer commonly used in bioconjugation.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jindrich Kopecek et al.
Advanced drug delivery reviews, 62(2), 122-149 (2009-11-19)
The overview covers the discovery of N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide (HPMA) copolymers, initial studies on their synthesis, evaluation of biological properties, and explorations of their potential as carriers of biologically active compounds in general and anticancer drugs in particular. The focus is on