Merck
773638
Sigma-Aldrich
Poly(N,N-dimethylacrylamide), DDMAT terminated
average Mn 10,000, PDI ≤1.1
Synonim(y):
PDMAM, polyDMAM, polydimethylacrylamide methylpropionic acid dodecyltrithiocarbonate
Wybierz wielkość
1 G
1230,00 zł
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1230,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HOCOCH(CH3)2(CH2CHCON(CH3)2)nSCS2C12H25
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn 10,000
mp
>200 °C
PDI
≤1.1
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Need help choosing the correct RAFT Agent? Please consult the RAFT Agent to Monomer compatibility table.
Zastosowanie
Poly(N; N-dimethylacrylamide) is generally used in biological applications. Additionally; the alpha-chain end is a functional carboxylic acid (for potential specialty/coupling reactions). DDMAT is especially suited for the polymerization of styrene; acrylate; and acrylamide monomers to make lithographically and biologically important block copolymers. Useful as a chain Transfer Agent (CTA) or a functionalized polymer
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Reversible addition–fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization is rapidly moving to the forefront in construction of drug and gene delivery vehicles.
Polimeryzacja z odwracalną addycją i fragmentacją łańcucha (RAFT) szybko wysuwa się na pierwszy plan w konstrukcji nośników leków i genów.
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.
Microparticles in drug delivery: Study on controlling chitosan microparticle size and distribution, exploring encapsulation of BSA and TPP cross-linker.
Zobacz wszystko