Kluczowe dokumenty
803073
Sigma-Aldrich
Silica nanospheres
50 nm avg. part. size (TEM), 10 % (w/v) in ethanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
SiO2
Masa cząsteczkowa:
60.08
Kod UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Formularz
nanospheres
stężenie
10 % (w/v) in ethanol
śr. rozm. cząst.
50 nm (TEM)
Zastosowanie
Traditionally the silica (SiO2) nanoparticles find applications as additives to drugs, cosmetics, printer toners, varnishes, and food etc. In recent years, their use has been extended to biomedical and biotechnological fields as biosensors, biomarkers, DNA and drug delivery agents etc.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
61.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
16.6 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Shinya Kano et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 20(14) (2020-07-16)
Fast-response humidity sensors using nanomaterials are attractive and have been intensively studied. Among the various nanomaterials, nonporous inorganic nanoparticles are suitable for use in humidity sensitive films for sensors. Here, we focus on a nonporous inorganic nanoparticle film and investigate