NCXAUSH20
Gold Nanospheres
Silica-Shelled, 20 nm, NanoXact, 1 mg/mL in ethanol, Silica (Silanol)
About This Item
Polecane produkty
Formularz
nanospheres
stężenie
1 mg/mL in ethanol
wielkość cząstki
20 nm
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Nasze nanocząstki złota z powłoką krzemionkową mają solidną powierzchnię i wykazują wysoką stabilność w różnych rozpuszczalnikach. Powłoka krzemionkowa oferuje wszechstronną powierzchnię do przyłączania grup funkcyjnych lub tworzenia powierzchni hydrofobowych i hydrofilowych. Obecność powłoki krzemionkowej na powierzchni nanocząstek złota pozwala również na ich łatwiejsze osadzanie na podłożach i włączanie do różnych rozpuszczalników, żywic i materiałów utwardzalnych, jednocześnie chroniąc je przed agregacją i zachowując ich właściwości optyczne.
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)