Kluczowe dokumenty
938181
Silica
hollow nanoparticles, 1000 nm particle size, pore size 40 Å
Synonim(y):
Pusta krzemionka, Pusty dwutlenek krzemu, Wydrążone nanosfery krzemionkowe
Wybierz wielkość
1910,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1910,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Formularz
powder
wielkość cząstki
1000 nm
wielkość porów
40 Å pore size
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)