Merck
802603
Sigma-Aldrich
Aquivion® D83-06A
liquid, dispersion, 6% polymer content in lower aliphatic alcohols and water, water 20 %
Synonim(y):
Aquivion® SO3H-form, Tetrafluoroethylene-perfluoro(3-oxa-4-pentenesulfonic acid) copolymer, Ethanesulfonic acid
About This Item
Wzór liniowy:
(C4HF7O4S .C2F4)x
Kod UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
Postać
dispersion
liquid
ciężar równoważnikowy
790±20g/mole (SO3H)
skład
1-propanol, 40 wt. %
2-propanol, 40 wt. %
water, 20%
stężenie
6±0.5 % (w/w)
Opis ogólny
Aquivion® PFSA dispersions are based on the short-side-chain (SSC) copolymer of Tetrafluoroethylene and the Sulfonyl Fluoride Vinyl Ether (SFVE) CF2=CF2-O-(CF2)2-SO2F industrially produced by Solvay Specialty Polymers. The resulting perfluoropolymer′s functional groups are in their sulfonic acid form, SO3H.
Zastosowanie
Amongst other, Aquivion® D83-24B can be used as formulation additive for production of polymer electrolyte fuel cell electrodes, manufacture or repair of cation-exchange membranes, surface coatings of PTFE membranes to improve their wetting behavior or for the development of superacid catalysts. Addition of further film-forming and/or other volatile or non-volatile chemicals is necessary to impart the desired processing and end-product characteristics.
Informacje prawne
Aquivion is a registered trademark of Syensqo Group
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12.0 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Advances in electrochemical water conversion and understanding PEMFC degradation drive progress in hydrogen technologies.