PEM3B2044
Xion PEM-Aquivion®-830
thickness 20 μm, L × W 10 cm × 10 cm
Wybierz wielkość
1170,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1170,00 zł
Polecane produkty
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dł. × szerokość
10 cm × 10 cm
grubość
20 μm
kategoria ekologicznej alternatywy
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)