Kluczowe dokumenty
799661
Sigma-Aldrich
Fe/ppm Pd for Suzuki-Miyaura Cross-Couplings
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12161600
Formularz
powder, crystals or chunks
przydatność reakcji
core: iron
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
Zastosowanie
Nanocząstki (NPs) tego materiału zawierają części na milion (ppm) poziomów Pd. Nanocząstki mogą katalizować reakcje Suzuki-Miyaura (SM), w tym przypadki z udziałem bardzo trudnych partnerów reakcji. Nano-micele są stosowane zarówno do solubilizacji, jak i dostarczania partnerów reakcji do katalizatora Fe/ppm Pd, co prowadzi do tworzenia wiązań C-C.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sachin Handa et al.
Science (New York, N.Y.), 349(6252), 1087-1091 (2015-09-05)
Most of today's use of transition metal-catalyzed cross-coupling chemistry relies on expensive quantities of palladium (Pd). Here we report that nanoparticles formed from inexpensive FeCl3 that naturally contains parts-per-million (ppm) levels of Pd can catalyze Suzuki-Miyaura reactions, including cases that
When Does Organic Chemistry Follow Nature?s Lead and ?Make the Switch?.
Lipshutz B H
The Journal of Organic Chemistry, 82(6), 2806-2816 (2017)
New surfactants for chemistry in water.
Krause N
Current opinion in green and sustainable chemistry., 7, 18-22 (2017)
Switching from organic solvents to water at an industrial scale.
Parmentier M, et al.
Current opinion in green and sustainable chemistry., 7, 13-17 (2017)
Powiązane treści
Designer surfactants enable diverse transformations like Suzuki-Miyaura, Olefin Metathesis, and 1,4-Addition to Enones in water by Prof. Bruce Lipshutz.