Przejdź do
764752
Poly(ethylene glycol) methyl ether-block-poly(lactide-co-glycolide)
PEG average Mn 5,000, PLGA Mn 55,000
Synonim(y):
PEG-PLGA, Polyethylene glycol, mPEG-b-PLGA, mPEG-b-PLGA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H[(C3H4O2)x(C2H2O2)y]mO[C2H4O]nCH3
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12162002
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
typical PEG PDI < 1.1; overall PDI < 2.5
Quality Segment
form
pellets
feed ratio
lactide:glycolide 50:50
mol wt
PEG average Mn 5,000, PLGA Mn 55,000, average Mn 60,000 (total)
degradation timeframe
1-4 weeks
transition temp
Tg 10 °C(lit.), Tm 254-259 °C
PDI
<1.2
storage temp.
2-8°C
General description
Amphiphilic block copolymers (AmBC) are made up of two chemically different homopolymer blocks. One of the block is hydrophilic and the other one is hydrophobic. These macromolecules have the properties to self-assemble when dissolved in an aqueous media. PEG-PLGA is one the most commonly used biodegradable amphiphilic block copolymers for drug delivery applications. PEG is the hydrophilic part and PLGA is the hydrophobic part.
Application
Used in the synthesis of targeted nanoparticles which are used for differential delivery and controlled release of drugs.
Features and Benefits
  • Good biocompatibility, low immunogenicity and good degradability.
  • Properties can be easily modulated by changing the block copolymer segment sizes to suit a particular application.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
764825764760765139
description
PEG average Mn 5,000, PLGA Mn 55,000
description
PEG Mn 2,000, PLGA Mn 4,500
description
PEG average Mn 2,000, PLGA average Mn 11,500
description
PEG average Mn 5,000, PLGA Mn 7,000
form
pellets
form
pellets
form
pellets
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mol wt
PEG average Mn 5,000, PLGA Mn 55,000, average Mn 60,000 (total)
mol wt
PEG Mn 2,000, average Mn 6,500 (total), PLGA Mn 4,500
mol wt
PEG average Mn 2,000, average Mn 13,500 (total), PLGA average Mn 11,500
mol wt
average Mn 12,000 (total), PEG average Mn 5,000, PLGA Mn 7,000
transition temp
Tg 10 °C(lit.), Tm 254-259 °C
transition temp
Tm 241-246 °C
transition temp
Tg 40 °C (PDLLA block), Tm 298-303 °C, Tg 6 °C (PEG block)
transition temp
Tm 38-43 °C, Tg 24 °C
feed ratio
lactide:glycolide 50:50
feed ratio
lactide:glycolide 65:35
feed ratio
lactide:glycolide 50:50
feed ratio
lactide:glycolide 50:50
PDI
<1.2
PDI
≤2.0
PDI
≤2.0
PDI
<2.0
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)