Merck
797820
Sigma-Aldrich
2-{3-[ω-Methylpoly(dimethylsiloxane)-α-yl]propoxy}ethyl {2-[(2-methylprop-2-enoyl)oxy]ethyl}carbamate
contains ≤500 ppm phenothiazine as inhibitor
About This Item
Wzór liniowy:
C12H20NO5[C2H6OSi]nC2H6Si-R
Kod UNSPSC:
12162002
Formularz
liquid
zawiera
≤500 ppm phenothiazine as inhibitor
gęstość
0.973 at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Utwardzalny promieniami UV monomer na bazie PDMS do zastosowań hydrożelu silikonowego w urządzeniach medycznych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)