Merck
797294
Sigma-Aldrich
1,1,2,3,4,5-Hexaphenyl-1H-silole
Synonim(y):
1,1,2,3,4,5-Hexaphenylsilacyclopenta-2,4-diene, 1,1,2,3,4,5-Hexaphenylsilacyclopentadiene, 1,1,2,3,4,5-Hexaphenylsilole, HPS, Hexaphenylsilacyclopenta-2,4-diene, Hexaphenylsilacyclopentadiene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H30Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
538.75
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
Postać
solid
mp
188-193 °C
ciąg SMILES
C1(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)C(C4=CC=CC=C4)=C(C5=CC=CC=C5)[Si]1(C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7
InChI
1S/C40H30Si/c1-7-19-31(20-8-1)37-38(32-21-9-2-10-22-32)40(34-25-13-4-14-26-34)41(35-27-15-5-16-28-35,36-29-17-6-18-30-36)39(37)33-23-11-3-12-24-33/h1-30H
Klucz InChI
QAKMXYFDVPDIPT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
HPS is an aggregation-induced emission (AIE) material for use in the OLED emitting layer. Photolysis and thermolysis of 1,4,5,6,7,7-hexaphenyl-7-silabicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride (XIb) may lead to the formation of hexaphenylsilacyclopentadiene.
Zastosowanie
Hexaphenylsilacyclopentadiene may undergo π4s+π2s cycloaddition with ethyl acrylate to form bicyclosilaheptene. The same study reports similar cycloaddition reactions with various dienophiles. The reaction of hexaphenylsilacyclopentadiene with perbenzoic acid yields a mixture of tetraphenylfuran and cis-dibenzoylstilbene.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Photochemical and thermal transformations of 7-silabicyclo[2.2.1]Heptadiene and 7-silabicyclo[2.2.1]heptene systems
Balasubramanian R and George MV
Journal of Organometallic Chemistry null
Synthesis, Light Emission, Nanoaggregation, and Restricted Intramolecular Rotation of 1,1-Substituted 2,3,4,5-Tetraphenylsiloles
Junwu Chen, Charles C. W. Law, Jacky W. Y. Lam, et al
Chemistry of Materials, 15(7), 1535-1546 (2003)
Peracid oxidation and photooxygenation reactions of silacyclopentadienes,
Mahajan MP, et al.
Tetrahedron null
Symmetry allowed ?4s+?2s additions silacyclopentadienes
Balasubramanian R and George MV
Tetrahedron null
Symmetry allowed ?4s+?2s additions silacyclopentadienes
Balasubramanian R and George MV
Tetrahedron, 2395-2404 null
Produkty
AIE Luminogens - Family of new materials with multifaceted functionalities. Find some representative applications of the AIEgens
AIE Luminogens - Rodzina nowych materiałów o różnorodnych funkcjach. Znajdź kilka reprezentatywnych zastosowań AIEgens
Organiczne diody elektroluminescencyjne (OLED) to urządzenia półprzewodnikowe, które przekształcają energię elektryczną w światło. Diody OLED są uważane za technologię nowej generacji dla elastycznych wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości i oświetlenia półprzewodnikowego, przyciągając intensywne zainteresowanie naukowe i przemysłowe.
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.