Merck
797111
Sigma-Aldrich
5-ethynyl-1H-pyrazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
ciąg SMILES
C#Cc1ccn[nH]1
InChI
1S/C5H4N2/c1-2-5-3-4-6-7-5/h1,3-4H,(H,6,7)
Klucz InChI
KUOWLAMMSCRRFS-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)