Merck
792160
Sigma-Aldrich
2,2′-Dibromooctafluorobiphenyl
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12Br2F8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
455.92
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
crystals
mp
95-100 °C
ciąg SMILES
FC1=C(F)C(C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2Br)=C(Br)C(F)=C1F
InChI
1S/C12Br2F8/c13-3-1(5(15)9(19)11(21)7(3)17)2-4(14)8(18)12(22)10(20)6(2)16
Klucz InChI
CZEFBGCEVOAASZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
This material is a precursor in the synthesis of Donor-Acceptor systems useful for use as electron transporting materials in blends with P3HT in organic photovoltaic devices.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Katharine Geramita et al.
The Journal of organic chemistry, 75(6), 1871-1887 (2010-03-04)
A series of oligothiophene-perfluoro-9-heterofluorene donor-acceptor (DA) compounds was synthesized via a combination of nucleophilic aromatic substitution (S(N)Ar(F)) and palladium coupling reactions. These compounds are of interest as possible building blocks for materials with useful electron transport properties, since they possess