Merck
792144
Sigma-Aldrich
6,12-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)indeno[1,2-b]fluorene
97% (HPLC)
Synonim(y):
6,12-dimesitylindeno[1,2-b]fluoren
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H32
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
488.66
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97% (HPLC)
Formularz
powder
Energia orbitalna
HOMO -5.78 eV 
LUMO -3.56 eV 
ciąg SMILES
CC(C=C1C)=CC(C)=C1C2=C3C(C=CC=C3)=C(C2=C4)C=C5C4=C(C=CC=C6)C6=C5C7=C(C)C=C(C)C=C7C
InChI
1S/C38H32/c1-21-15-23(3)35(24(4)16-21)37-29-13-9-7-11-27(29)31-20-34-32(19-33(31)37)28-12-8-10-14-30(28)38(34)36-25(5)17-22(2)18-26(36)6/h7-20H,1-6H3
Klucz InChI
RVYZMPWWAUBURT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
6,12-bis(2,4,6-trimetylofenylo)indeno[1,2-b]fluoren jest sprzężonym policyklicznym węglowodorem, którego szkieletem jest indeno[1,2-b]fluoren. Ma on układ pierścieniowy 6-5-6-5-6 z małą przerwą pasmową absorpcji i właściwościami biradikaloidu. Może być potencjalnie wykorzystywany w elektronice organicznej.
Zastosowanie
6,12-bis(2,4,6-trimetylofenylo)indeno[1,2-b]fluoren może być potencjalnie stosowany w produkcji półprzewodników ambipolarnych, organicznych diod elektroluminescencyjnych (OLED), organicznych tranzystorów polowych (OFET) i organicznych urządzeń fotowoltaicznych (OPV).
Półprzewodnik organiczny typu n akceptujący elektrony do zastosowań w organicznych tranzystorach polowych (OFET)
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Isomeric indacenedibenzothiophenes: synthesis, photoelectric properties and ambipolar semiconductivity.
Ren L, et al.
Journal of Material Chemistry C, 4(23), 5202-5206 (2016)
Toward tetraradicaloid: The effect of fusion mode on radical character and chemical reactivity.
Hu P, et al.
Journal of the American Chemical Society, 138(3), 1065-1077 (2016)
Indeno [1, 2-b] fluorenes: Fully Conjugated Antiaromatic Analogues of Acenes.
Chase DT, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 123(5), 1159-1162 (2011)
Electron-accepting 6, 12-diethynylindeno [1, 2-b] fluorenes: synthesis, crystal structures, and photophysical properties.
Chase DT, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50(47), 11103-11106 (2011)
Daniel T Chase et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(25), 10349-10352 (2012-06-16)
Herein we report the synthesis and characterization of a series of 6,12-diarylindeno[1,2-b]fluorenes (IFs). Functionalization with electron donor and acceptor groups influences the ability of the IF scaffold to undergo two-electron oxidation and reduction to yield the corresponding 18- and 22-π-electron
Produkty
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.