Merck
791970
Sigma-Aldrich
Luminol-(hydrazide-15N2)
98 atom % 15N, 97%
About This Item
Wzór liniowy:
C8H715N2NO2
Masa cząsteczkowa:
179.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Próba
97%
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
NC1=CC=CC(C([15NH][15NH]2)=O)=C1C2=O
InChI
1S/C8H7N3O2/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(13)11-10-7(4)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)/i10+1,11+1
Klucz InChI
HWYHZTIRURJOHG-LCTSPGJJSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)