Kluczowe dokumenty
79179
Nitromethyl phenyl sulfone
≥99.0% (T)
Synonim(y):
(Nitromethylsulfonyl)benzene, (Phenylsulfonyl)nitromethane, Benzenesulfonylnitromethane
Wybierz wielkość
405,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
405,00 zł
Polecane produkty
Próba
≥99.0% (T)
Formularz
crystals
mp
78-80 °C
grupa funkcyjna
amine
nitro
sulfone
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)CS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO4S/c9-8(10)6-13(11,12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Klucz InChI
ADKLJTCVZHUANG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)