Merck
791059
Sigma-Aldrich
Sodium fumarate-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
NaO213CCH=CHCO2Na
Masa cząsteczkowa:
159.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
O=[13C]([O-])/C=C/C([O-])=O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C4H4O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2/b2-1+;;/i3+1;;
Klucz InChI
MSJMDZAOKORVFC-ADRKLVQTSA-L
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)