Merck
779687
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-cyano-3,3-bis(methylthio)acrylate
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
Ethyl 2-cyano-3,3-bis(methylthio)-2-propenoate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11NO2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.31
Beilstein:
1778721
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (GC)
Postać
solid
skład
sulfur content, 28.9-30.1%
ciąg SMILES
CCOC(=O)\C(C#N)=C(\SC)SC
InChI
1S/C8H11NO2S2/c1-4-11-7(10)6(5-9)8(12-2)13-3/h4H2,1-3H3
Klucz InChI
POABRARINOCORV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)