Merck
779261
Sigma-Aldrich
2-Azidoanisole solution
0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95% (HPLC)
Synonim(y):
1-Azido-2-methoxybenzene solution, 2-Methoxyphenyl azide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.15
Beilstein:
2091723
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
liquid
stężenie
0.5 M in tert-butyl methyl ether
zanieczyszczenia
≤2.0% water
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COc1ccccc1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H7N3O/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)9-10-8/h2-5H,1H3
Klucz InChI
XBXJQBGKICADKR-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-18.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-28 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)