Merck
777625
Sigma-Aldrich
1-Amino-2-methyl-2-propanol
95% anhydrous basis
Synonim(y):
1,1-dimetyloetanoloamina, 2-Amino-α,α-dimetyloetanol, 2-hydroksy-2-metylo-1-propyloamina, 2-hydroksyizobutyloamina, 2-metylo-2-hydroksypropyloamina, 3-Amino-2-methyl-2-propanol, NSC 17697
Wybierz wielkość
1 G
323,00 zł
323,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
323,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H11NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
89.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
323,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
95% anhydrous basis
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.448
gęstość
0.957 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
amine
hydroxyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(O)CN
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(2,6)3-5/h6H,3,5H2,1-2H3
Klucz InChI
LXQMHOKEXZETKB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Inne uwagi
Może zawierać do 10% wody.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
164.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73.8 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sandi A Kwee et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 55(6), 905-910 (2014-03-29)
This study investigated the prognostic significance of metabolically active tumor volume (MATV) measurements applied to (18)F-fluorocholine PET/CT in castration-resistant prostate cancer (CRPC). (18)F-fluorocholine PET/CT imaging was performed on 30 patients with CRPC. Metastatic disease was quantified on the basis of
Ernst Pittenauer et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(17), 5079-5089 (2015-01-31)
A new type of low-mass substituted 4-oxazolin product ions of [M + H](+) precursor ions of aminophospholipids (glycerophosphatidylethanolamine, glycerophosphatidyl-N-methylethanolamine, glycerophosphatidyl-N,N-dimethylethanolamine, glycerophosphatidylserine) resulting from high-energy collision-induced dissociation (matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight/reflectron time-of-flight mass spectrometry) and low-energy collision-induced dissociation (e.g., electrospray ionization
Alexander R Parent et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(33), 12501-12513 (2014-07-09)
Iron tris(2-methylpyridyl)amine (TPA) and iron 1-(bis(2-methylpyridyl)amino)-2-methyl-2-propanoate (BPyA) salts are characterized as water oxidation catalysts (WOCs) using sodium periodate. Under the conditions used, these complexes serve as homogeneous WOCs as demonstrated via kinetic analysis and dynamic light scattering (DLS). The Fe(BPyA)
Anita Aranyi et al.
Journal of chromatography. A, 1387, 123-133 (2015-02-18)
The direct separation of the enantiomers of 1-(α-aminoarylmethyl)-2-naphthol, 1-(α-aminoalkyl)-2-naphthol, 2-(α-aminoarylmethyl)-1-naphthol analogues and 2-(1-amino-2-methylpropyl)-1-naphthol) was investigated in supercritical fluid chromatography. Five commercially available chiral stationary phases based on immobilized polysaccharide chiral selectors (Chiralpak IA, IB, IC, ID and IE) were evaluated.