Merck
77750
Sigma-Aldrich
Phenoxyacetic anhydride
≥97.0% (T)
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5OCH2CO)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.28
Beilstein:
2002756
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97.0% (T)
mp
70-74 °C
ciąg SMILES
O=C(COc1ccccc1)OC(=O)COc2ccccc2
InChI
1S/C16H14O5/c17-15(11-19-13-7-3-1-4-8-13)21-16(18)12-20-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
Klucz InChI
CCSBNBKMACZDGN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)