Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 799,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2950,00 zł 2212,50 zł |
Informacje o tej pozycji
799,00 zł
Quality Segment
reaction suitability
core: aluminum, reagent type: Lewis acid, reagent type: catalyst
extent of labeling
1.5 mmol/g loading
surface area
500 m2/g
particle size
40-63 μm
pore size
60 Å pore size
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 40-63 μm, extent of labeling: 1.5 mmol/g loading | description 200-400 mesh, extent of labeling: 1.2 mmol/g loading | description 200-400 mesh, extent of labeling: 1.4 mmol/g loading | description meets EP, BP, USP testing specifications |
| reaction suitability reagent type: Lewis acid, core: aluminum, reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst, reagent type: chelator | reaction suitability reagent type: chelator, reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| surface area 500 m2/g | surface area 500 m2/g | surface area 500 m2/g | surface area - |
| particle size 40-63 μm | particle size 200-400 mesh | particle size 200-400 mesh | particle size - |
| extent of labeling 1.5 mmol/g loading | extent of labeling 1.2 mmol/g loading | extent of labeling 1.4 mmol/g loading | extent of labeling - |
| pore size 60 Å pore size | pore size 60 Å pore size | pore size 60 Å pore size | pore size - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?