Merck
776610
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1H-indazole
95%
Synonim(y):
4-Bromoindazole
Wybierz wielkość
5 G
336,00 zł
336,00 zł
Cena katalogowa480,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
336,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5BrN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
336,00 zł
Cena katalogowa480,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
160-165 °C
grupa funkcyjna
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Brc1cccc2[nH]ncc12
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-6-2-1-3-7-5(6)4-9-10-7/h1-4H,(H,9,10)
Klucz InChI
KJIODOACRIRBPB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)