Merck
717215
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1-methylindazole
97%
Synonim(y):
N-Methyl-3-bromoindazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7BrN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
35-40 °C
ciąg SMILES
Cn1nc(Br)c2ccccc12
InChI
1S/C8H7BrN2/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10-11/h2-5H,1H3
Klucz InChI
NRDWKILCVWZZDP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup