Merck
775401
Sigma-Aldrich
Dichloro[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-2-imidazolidinylidene][(2-isopropoxy)(5-pentafluorobenzoylamino)benzylidene]ruthenium(II)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H38Cl2F5N3O2Ru
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
835.70
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
powder
przydatność reakcji
core: ruthenium
reagent type: catalyst
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)OC1=C(C=C(NC(C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)=O)C=C1)C=[Ru](Cl)(Cl)=C3N(C4=C(C)C=C(C)C=C4C)CCN3C5=C(C)C=C(C)C=C5C
InChI
1S/C21H26N2.C17H12F5NO2.2ClH.Ru/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;1-7(2)25-10-5-4-9(6-8(10)3)23-17(24)11-12(18)14(20)16(22)15(21)13(11)19;;;/h9-12H,7-8H2,1-6H3;3-7H,1-2H3,(H,23,24);2*1H;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
BEKLYCQNWWQFKP-UHFFFAOYSA-L
Informacje prawne
Umicore M7 catalysts are sold in cooperation with Umicore and OmegaCat Systems for research purposes only.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)