Merck
774782
Sigma-Aldrich
Methyl 5-bromo-2-methoxypyridine-3-carboxylate
97%
Synonim(y):
5-Bromo-2-methoxypyridine-3-carboxylic acid methyl ester, Methyl 5-bromo-2-methoxynicotinate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8BrNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
100-102 °C
grupa funkcyjna
bromo
ester
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
BrC1=CC(C(OC)=O)=C(OC)N=C1
InChI
1S/C8H8BrNO3/c1-12-7-6(8(11)13-2)3-5(9)4-10-7/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
OLQOVEOEHQDKSC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)