Merck
774723
Sigma-Aldrich
7-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10FN · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
182-183 °C
ciąg SMILES
Cl.Fc1ccc2CCNCc2c1
InChI
1S/C9H10FN.ClH/c10-9-2-1-7-3-4-11-6-8(7)5-9;/h1-2,5,11H,3-4,6H2;1H
Klucz InChI
LOJNQXIJLCPQDR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3