Merck
774642
Sigma-Aldrich
(Diethylamino)sulfur trifluoride solution
1.0 M in dichloromethane
Synonim(y):
DAST solution in dichloromethane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H10F3NS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
stężenie
1.0 M in dichloromethane
gęstość
1.303 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCN(CC)S(F)(F)F
InChI
1S/C4H10F3NS/c1-3-8(4-2)9(5,6)7/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
CSJLBAMHHLJAAS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Fluorinating agent: reaction with alcohols and carbonyl compounds, Review[1][2]
  • Review on nucleophilic fluorination.[2]
  • Catalyst for Friedel-Crafts allylation using tertiary cyclopropyl silyl ethers[3] and the rearrangement of homoallylic alcohols to unsaturated aldehydes.[4]
  • Early introduction of a fluoromethyl group stabilizes the epoxide during further manipulations in the synthesis of 26-fluoro-epothilone.[5]
  • Fluorinating agent for a variety of compounds, including thioethers, alkenols, and cyanohydrins.[6][7][8]
  • Reagent for gem difluorination of ketopipecolinic acids.[9]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
75.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
24 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Kirihara, Masayuki
Tetrahedron Letters, 47(22), 3777-3777 (2006)
Nucleic acid related compounds. 79. Efficient conversions of thioethers to a-fluoro thioethers with DAST or DAST/antimony(III) chloride
The Journal of Organic Chemistry, 58(15), 3800-3800 (1993)
Stereoselective introduction of a trifluoromethyl group into an unsaturated system
Tellier, F.; Sauvetre, R.
Tetrahedron Letters, 32, 5963-5963 (1991)
Fluorination with diethylaminosulfur trifluoride and related aminofluorosulfuranes
M. Hudlicky
Org. React., 35, 513-513 (1988)
Enzyme-catalyzed reactions. 16. Preparation of (S)-2-fluoronitriles
Stelzer, U.; Effenberger, F.
Tetrahedron Asymmetry, 4, 161-161 (1993)