Merck
774421
Sigma-Aldrich
5-(Ethoxymethyl)furan-2-carboxaldehyde
97%
Synonim(y):
2-Formyl-5-ethoxymethylfuran, 5-(Ethoxymethyl)-2-furaldehyde, 5-Ethoxymethylfurfural
Wybierz wielkość
1 G
514,00 zł
514,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
514,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
514,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.511
bp
267-274 °C/760 mmHg
gęstość
1.099 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
ether
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOCc1ccc(C=O)o1
InChI
1S/C8H10O3/c1-2-10-6-8-4-3-7(5-9)11-8/h3-5H,2,6H2,1H3
Klucz InChI
CCDRPZFMDMKZSZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)