Merck
773417
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl pyrrolidone), cyanomethyl diphenylcarbamodithioate
average Mn 6,000, PDI ≤1.2
Synonim(y):
PVP, PVP-RAFT, Polyvidone, Povidone, poly(vinyl pyrrolidinone)
About This Item
Wzór liniowy:
C2H2N(C6H9NO)nC13H10NS2
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
average Mn 6,000
temp. przejścia
Tg 146-150 °C
PDI
≤1.2
Zastosowanie
Poli(pirolidon winylu) jest powszechnie stosowany w zastosowaniach biomedycznych. Funkcjonalność grupy końcowej zawiera grupę cyjanometylową; a środek RAFT difenylokarbamoditioinian, który pozwoli na dodatkową polimeryzację w celu wytworzenia kopolimeru diblokowego. Ten środek RAFT dobrze nadaje się do octanów winylu i monomerów benzoesanu winylu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Reversible addition–fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization is rapidly moving to the forefront in construction of drug and gene delivery vehicles.
Polimeryzacja z odwracalną addycją i fragmentacją łańcucha (RAFT) szybko wysuwa się na pierwszy plan w konstrukcji nośników leków i genów.
Microparticles in drug delivery: Study on controlling chitosan microparticle size and distribution, exploring encapsulation of BSA and TPP cross-linker.
Mikrocząstki w dostarczaniu leków: Badanie kontrolowania wielkości i dystrybucji mikrocząstek chitozanu, badanie enkapsulacji BSA i sieciującego TPP.