Merck
77092
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)-L-phenylalanine
≥96% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-2-Amino-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10F3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.19
Beilstein:
7031717
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥96% (HPLC)
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
N[C@@H](Cc1cccc(c1)C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C10H10F3NO2/c11-10(12,13)7-3-1-2-6(4-7)5-8(14)9(15)16/h1-4,8H,5,14H2,(H,15,16)/t8-/m0/s1
Klucz InChI
BURBNIPKSRJAIQ-QMMMGPOBSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)