Merck
768855
Sigma-Aldrich
7-Bromo-3,4-dihydroisoquinoline
98.5-100% (GC)
Synonim(y):
7-Bromo-3,4-dihydroisoquinoline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8BrN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.07
Beilstein:
1238319
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98.5-100% (GC)
Formularz
solid
przydatność
corresponds for identity (IR)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
BrC1=CC=C2C(C=NCC2)=C1
InChI
1S/C9H8BrN/c10-9-2-1-7-3-4-11-6-8(7)5-9/h1-2,5-6H,3-4H2
Klucz InChI
YQQLGLRTMLGKDQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)