Merck
767611
Sigma-Aldrich
2,6-Diphenylbenzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene
sublimed grade, 97%
Synonim(y):
DPh-BDT
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H14S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
sublimed grade
Próba
97%
Formularz
powder or crystals
mp
421-426 °C
właściwości półprzewodników
P-type (mobility=4.6×10−3 cm2/V·s)
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)-c2cc3cc4sc(cc4cc3s2)-c5ccccc5
InChI
1S/C22H14S2/c1-3-7-15(8-4-1)19-11-17-13-22-18(14-21(17)23-19)12-20(24-22)16-9-5-2-6-10-16/h1-14H
Klucz InChI
WNNUVWFCGFUJFU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Organic Field Effect Transistor (OFET) Materials; p-Type Organic Semiconductors; p-Type Small Molecules; sublimed grade materials
Informacje prawne
Product of Nippon Kayaku
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Juan Casado et al.
The journal of physical chemistry. A, 110(23), 7422-7430 (2006-06-09)
In this work, the interactions between heteroatoms (S, Se, and Te) and conjugated skeletons are analyzed. The study is carried out by using electronic absorption and fluorescence spectroscopies, electrochemistry, vibrational Raman spectroscopy, and theoretical calculations in the framework of DFT
Kazuo Takimiya et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(16), 5084-5085 (2004-04-22)
2,6-Diphenylbenzo[1,2-b:4,5-b']dichalcogenophenes including thiophene, selenophene, and tellurophene analogues as organic semiconductors for field-effect transistors were effectively synthesized in three steps from commercially available 1,4-dibromobenzene. All three benzodichalcogenophenes acted as good p-type semiconductors, and particularly the selenophene analogue, 2,6-diphenylbenzo[1,2-b:4,5-b']diselenophene, showed high FET
Produkty
Sublimed materials for organic electronic devices such of OFETs and OTFTs allow the achievement of better electronic properties, and may help increase a device’s lifetime.
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Solution-processed organic photovoltaic devices (OPVs) have emerged as a promising clean energy generating technology due to their ease of fabrication, potential to enable low-cost manufacturing via printing or coating techniques, and ability to be incorporated onto light weight, flexible substrates.
Organiczne urządzenia fotowoltaiczne (OPV) przetwarzane w roztworach pojawiły się jako obiecująca technologia generowania czystej energii ze względu na ich łatwość wytwarzania, potencjał do umożliwienia taniej produkcji za pomocą technik drukowania lub powlekania oraz możliwość włączenia do lekkich, elastycznych podłoży.
Zobacz wszystko