Merck
766267
Sigma-Aldrich
Chlorotris(triphenylphosphine)ruthenium(II) acetate
97%
Synonim(y):
(Acetato)chlorotris(triphenylphosphine)ruthenium(II), RuCl(OAc)(PPh3)3
Wybierz wielkość
2 G
943,00 zł
943,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 G
943,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C56H48ClO2P3Ru
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
982.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
943,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
223-244 °C
ciąg SMILES
CC(=O)O[Ru]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15P.C2H4O2.ClH.Ru/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2(3)4;;/h3*1-15H;1H3,(H,3,4);1H;/q;;;;;+2/p-2
Klucz InChI
CBECNVOKQNQZIN-UHFFFAOYSA-L
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)