Merck
765937
Sigma-Aldrich
Sulfolane-13C4
99 atom % 13C, 98%
About This Item
Wzór liniowy:
13C4H8O2S
Masa cząsteczkowa:
124.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98%
Postać
solid
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
O=S1([13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]1)=O
InChI
1S/C4H8O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
Klucz InChI
HXJUTPCZVOIRIF-JCDJMFQYSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
350.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
177 °C - closed cup