Merck
765252
Sigma-Aldrich
2,3,4-Tribenzoyl-L-rhamnopyranose
Synonim(y):
6-Deoxymannopyranose 2,3,4-tribenzoate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H24O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
476.47
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
mp
205-210 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[C@H]1OC(O)[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@@H]1OC(=O)c4ccccc4
InChI
1S/C27H24O8/c1-17-21(33-24(28)18-11-5-2-6-12-18)22(34-25(29)19-13-7-3-8-14-19)23(27(31)32-17)35-26(30)20-15-9-4-10-16-20/h2-17,21-23,27,31H,1H3/t17-,21-,22+,23+,27?/m1/s1
Klucz InChI
UTEZHORWKBBBND-HDTAIKOISA-N
Zastosowanie
Versatile monosaccharide building block for making rhamnosyl derivatives.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3