Przejdź do
659665
Poly(ethylene glycol)-block-polylactide methyl ether
PEG average Mn 350, PLA average Mn 1,000
Synonim(y):
Nanopatterning, block-copolymers, PEG-b-PLA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3O(CH2CH2O)x(COCHCH3O)yH
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
4110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
mol wt
PEG average Mn 350, PLA average Mn 1,000
Features and Benefits
Biodegradable, water-soluble polymer. Applications include drug encapsulation and drug delivery.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
659657659630910791
description
PEG average Mn 350, PLA average Mn 1,000
description
PEG average Mn 750, PLA average Mn 1,000
description
PLA average Mn 1,500, PEG average Mn 900
description
PEG Mn 750, PEI Mn 15k
form
solid
form
-
form
solid
form
powder or solid
mol wt
PLA average Mn 1,000, PEG average Mn 350
mol wt
PEG average Mn 750, PLA average Mn 1,000
mol wt
PLA average Mn 1,500, PEG average Mn 900, average Mn (1,500-900-1,500)
mol wt
PEI Mn 15k, PEI Mw 10,000 Da, PEG Mn 750, PEG Mw 750 Da
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)