Kluczowe dokumenty
764531
Cerium(IV) oxide-yttria doped
nanopowder, contains 10 mol % yttria, <50 nm particle size, 99.9% trace metals basis
Synonim(y):
10YDC, YDC-10, YDC10
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
nanopowder
zawiera
10 mol % yttria
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
wielkość cząstki
<50 nm
mp
>400 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
, Enabling
ciąg SMILES
O=[Ce]=O.O=[Y]O[Y]=O
InChI
1S/Ce.5O.2Y
Klucz InChI
XVLUKJGVKWVXMP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)