Key Documents
764159
Sigma-Aldrich
1-(Bromomethyl)adamantane
97%
Synonim(y):
1-Adamantylmethyl bromide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H17Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.16
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
97%
Postać
solid
mp
40-45 °C
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C11H17Br/c12-7-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-7H2
Klucz InChI
RLRBYCAVZBQANU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)