Merck
763616
Sigma-Aldrich
6-Fluoroquinoline
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6FN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.592
gęstość
1.209 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
Fc1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C9H6FN/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H
Klucz InChI
RMDCSDVIVXJELQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)