Merck
763306
Sigma-Aldrich
4,4′-Diiodo-2,2′-dimethyl-1,1′-biphenyl
97%
Synonim(y):
4,4′-Diiodo-2,2′-dimethylbiphenyl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12I2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
434.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
95-100 °C
grupa funkcyjna
iodo
ciąg SMILES
Cc1cc(I)ccc1-c2ccc(I)cc2C
InChI
1S/C14H12I2/c1-9-7-11(15)3-5-13(9)14-6-4-12(16)8-10(14)2/h3-8H,1-2H3
Klucz InChI
WHFMNDMHTIOIMS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)