Merck
762733
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-aminothiophene-2-carboxylate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H9NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
40-45 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1sccc1N
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-2-10-7(9)6-5(8)3-4-11-6/h3-4H,2,8H2,1H3
Klucz InChI
VSRVNHPIXCUMIA-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)