Merck
762563
Sigma-Aldrich
2-(2-Bromophenyl)-1-methyl-1H-benzimidazole
97%
Synonim(y):
2-(2-Bromophenyl)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H11BrN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
114-119 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Cn1c(nc2ccccc12)-c3ccccc3Br
InChI
1S/C14H11BrN2/c1-17-13-9-5-4-8-12(13)16-14(17)10-6-2-3-7-11(10)15/h2-9H,1H3
Klucz InChI
GXKNXZLRJJKVDG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)